Ácido elaídico
Proveedor: Cayman Chemical
90250-100 90250-250 90250-50 90250-1
CAYM90250-100EA 37.4 EUR
CAYM90250-100 CAYM90250-250 CAYM90250-50 CAYM90250-1
Ácido elaídico
Ácido elaídico
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Número MDL: MFCD00063954
Núm. CAS: 112-79-8
EINECS: 204-006-6