Litio salicilato, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39356.14
39356.22
39356.36
39356.14EA
43.2
EUR
39356.14
39356.22
39356.36
Litio salicilato, tech.
Litio salicilato
CAS No.: 552-38-5
Molecular Formula: C7H5LiO3
Formula Weight: 144.05
Physical Form: Powder
Odour: Sweet
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00045813
Formula:
C₇H₅LiO₃ Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045813 Núm. CAS: 552-38-5 EINECS: 209-011-7 |