Tri-terc-butanolato de aluminio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 556-91-2
Molecular Formula: Al[OC(CH3)3]3
Formula Weight: 246.32
Physical Form: Powder
Density: 1.0251
Melting Point: 200-202°
Boiling Point: 156°/2mm
Solubility: Very soluble in organic solvents
Beilstein Reference: 4148229
Merck Reference: 14,333
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00008801
Formula:
C₁₂H₂₇AlO₃ Pto. Ebullición: 156 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 200…202 °C Densidad: 1,025 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008801 Núm. CAS: 556-91-2 EINECS: 209-146-1 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,333 |