Arsénico solución patrón, 10000 mg/L As en ácido nítrico 5% (de As) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14369.AD
14369.AE
14369.AP
14369.ADEA
93.8
EUR
14369.AD
14369.AE
14369.AP
Arsénico solución patrón, 10000 mg/L As en ácido nítrico 5% (de As) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de arsénico
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certificaciones: Trazable a NIST