Arsénico solución patrón, 1000 mg/L As en ácido nítrico 5% (de As) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13836.AD
13836.AE
13836.AP
13836.ADEA
60.7
EUR
13836.AD
13836.AE
13836.AP
Arsénico solución patrón, 1000 mg/L As en ácido nítrico 5% (de As) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de arsénico
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certificaciones: Trazable a NIST