Arsénico solución patrón, 1000 mg/L As en ácido nítrico 5% (de As) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
33559.AE 33559.AP
33559.AEEA 44.7 EUR
33559.AE 33559.AP
Arsénico solución patrón, 1000 mg/L As en ácido nítrico 5% (de As) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de arsénico
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certificaciones: Trazable a NIST