Bario solución patrón, 10000 mg/L Ba en ácido nítrico 5% (de Ba(NO₃)₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14423.AE 14423.AD 14423.AP
14423.AEEA 149 EUR
14423.AE 14423.AD 14423.AP
Bario solución patrón, 10000 mg/L Ba en ácido nítrico 5% (de Ba(NO₃)₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de bario
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134031