Bario solución patrón, 1000 mg/L Ba en ácido nítrico 5% (de Ba(NO₃)₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13876.AD
13876.AE
13876.AP
13876.ADEA
58.2
EUR
13876.AD
13876.AE
13876.AP
Bario solución patrón, 1000 mg/L Ba en ácido nítrico 5% (de Ba(NO₃)₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bario
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certificaciones: Trazable a NIST