Bario solución patrón, 1000 mg/L Ba en ácido nítrico 5% (de Ba(NO₃)₂) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88052.AE
88052.AP
88052.AEEA
43.8
EUR
88052.AE
88052.AP
Bario solución patrón, 1000 mg/L Ba en ácido nítrico 5% (de Ba(NO₃)₂) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bario
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certificaciones: Trazable a NIST