Cadmio solución patrón, 10 mg/L Cd en ácido nítrico 5% (de Cd) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45257.AE
45257.AEEA
107
EUR
45257.AE
Cadmio solución patrón, 10 mg/L Cd en ácido nítrico 5% (de Cd) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de plomo
Molecular Formula: Pb in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certificaciones: Trazable a NIST