Plomo, soluciones estándar de plasma, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13853.AD
13853.AE
13853.AP
14412.AD
14412.AE
14412.AP
13853.ADEA
61.5
EUR
13853.AD
13853.AE
13853.AP
14412.AD
14412.AE
14412.AP
Plomo, soluciones estándar de plasma, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de plomo
Pb in 5% HNO₃
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certificaciones: Trazable a NIST