Cadmio soluciónes patrón, 1 Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13813.AD
13813.AE
13813.AP
14424.AE
14424.AP
13813.ADEA
60.7
EUR
13813.AD
13813.AE
13813.AP
14424.AE
14424.AP
Cadmio soluciónes patrón, 1 Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cadmio
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certificaciones: Trazable a NIST