3-Metilpirazol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylpyrazole
127560050 127560250
ACRO127560050EA 37.8 EUR
ACRO127560050 ACRO127560250
3-Metilpirazol 99%
3-Metilpirazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005240
Núm. CAS: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %