3-Metilpirazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01618.06
L01618.14
L01618.06EA
30.7
EUR
L01618.06
L01618.14
3-Metilpirazol ≥97%
3-Metilpirazol
Purity: 97%
CAS No.: 1453-58-3
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 1454
MDL No.: MFCD00005240
Formula:
C₄H₆N₂ Pto. Ebullición: 203…205 °C Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005240 Núm. CAS: 1453-58-3 EINECS: 215-925-7 |