2-Piperidinametanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168030250 168031000 168030050
ACRO168030250EA 171 EUR
ACRO168030250 ACRO168031000 ACRO168030050
2-Piperidinametanol 97%
2-Piperidinametanol
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 100…102 °C (8hPa)
Pto. de fusión: 58…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005987
Núm. CAS: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %