3-Piperidinametanol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L04264.06 L04264.14
L04264.06EA 32.1 EUR
L04264.06 L04264.14
3-Piperidinametanol 96%
3-Piperidinametanol
Purity: 96% CAS No.: 4606-65-9 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 236° Beilstein Reference: 103058 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00005997
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 236 °C
Pto. de fusión: 58…62 °C
Densidad: 1,025
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005997
Núm. CAS: 4606-65-9
EINECS: 225-013-0
ADR: 8,III