4-Piperidinametanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Piperidin-4-ylmethanol
380630050 380630250
ACRO380630050EA 92.7 EUR
ACRO380630050 ACRO380630250
4-Piperidinametanol 98%
4-Piperidinametanol
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 57…61 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174228
Núm. CAS: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 62 °C
GC ≥97.5 %