4-Piperidinametanol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Piperidin-4-ylmethanol
L17964.06 L17964.14
L17964.06EA 96.8 EUR
L17964.06 L17964.14
4-Piperidinametanol ≥97%
4-Piperidinametanol
Purity: 97% CAS No.: 6457-49-4 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 118-120°/10mm Beilstein Reference: 103071 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00174228
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 57…61 °C
Densidad: 0,997
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174228
Núm. CAS: 6457-49-4
ADR: 8,III