3-Oxohexanoato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
118190250
118191000
ACRO118190250EA
34.7
EUR
ACRO118190250
ACRO118191000
3-Oxohexanoato de etilo 98%
3-Oxohexanoato de etilo
Formula:
C₈H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 104 °C (22 mmHg) Densidad: 1 g/cm³ Pto. de inflamación: 78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009401 Núm. CAS: 3249-68-1 EINECS: 221-835-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |