3-Oxohexanoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12786.18
A12786.30
A12786.18EA
39.6
EUR
A12786.18
A12786.30
3-Oxohexanoato de etilo ≥98%
3-Oxohexanoato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 3249-68-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: -44°
Boiling Point: 94-95°/12mm
Beilstein Reference: 507689
MDL No.: MFCD00009401
Formula:
C₈H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 94…95 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009401 Núm. CAS: 3249-68-1 EINECS: 221-835-9 |