Dihidrocumarina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Chroman-2-One, 1,2-Benzodihydropyrone
B21229.0E
B21229.22
B21229.36
B21229.0EEA
434
EUR
B21229.0E
B21229.22
B21229.36
Dihidrocumarina ≥99%
Dihidrocumarina
Purity: 99%
CAS No.: 119-84-6
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 4584
MDL No.: MFCD00006881
Formula:
C₉H₈O₂ MW: 148,16 g/mol Pto. Ebullición: 272 °C Pto. de fusión: 24…25 °C Densidad: 1,169 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006881 Núm. CAS: 119-84-6 EINECS: 204-354-9 |