tert-Butóxido de potasio 20% in THF para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: terc-Butanolato de potasio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43849.0050 8.43849.0250
8.43849.0050EA 68.5 EUR
8.43849.0050 8.43849.0250
tert-Butóxido de potasio 20% in THF para síntesis, Sigma-Aldrich®
tert-Butóxido de potasio
Formula: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012162
Núm. CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2920
ADR: 8 (3) I
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Flash Point -21.5 °C (THF)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)