Cloroformiato de clorometilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L09527.09 L09527.18
L09527.09EA 72.7 EUR
L09527.09 L09527.18
Cloroformiato de clorometilo ≥97%
Cloroformiato de clorometilo
Purity: 97% CAS No.: 22128-62-7 Molecular Formula: C2H2Cl2O2 Formula Weight: 128.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4295 Odour: Acrid Melting Point: -20° Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 506426 UN No.: 2745 MDL No.: MFCD00077688
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C
Pto. de fusión: < –20 °C
Densidad: 1.465
Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F)
Número MDL: MFCD00077688
Núm. CAS: 22128-62-7
EINECS: 244-793-3
UN: 2745
ADR: 6.1 II