2,6-Dicloro-p-benzoquinona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
H27542.14 H27542.06
H27542.14EA 377 EUR
H27542.14 H27542.06
2,6-Dicloro-p-benzoquinona ≥97%
2,6-Dicloro-p-benzoquinona
Purity: 98% CAS No.: 697-91-6 Molecular Formula: C6H2Cl2O2 Formula Weight: 176.98 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD00037159
Formula: C₆H₂Cl₂O₂
MW: 176.99 g/mol
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037159
Núm. CAS: 697-91-6
EINECS: 211-810-0