2-Cloro-p-benzoquinona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2-Chloro-1,4-benzoquinone
331220050 331220250
ACRO331220050EA 88.2 EUR
ACRO331220050 ACRO331220250
2-Cloro-p-benzoquinona 95%
2-Cloro-p-benzoquinona
Formula: C₆H₃ClO₂
MW: 142,54 g/mol
Pto. de fusión: 52…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075260
Núm. CAS: 695-99-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥94 %