terc-Butanolato de litio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
301220250 301221000 301225000
ACRO301220250EA 194 EUR
ACRO301220250 ACRO301221000 ACRO301225000
terc-Butanolato de litio 99%
terc-Butanolato de litio
Formula: C₄H₉LiO
Densidad: 0,89 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050479
Núm. CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥98.5 %
Impurity ≤1 % (LiOH + Li2CO3)