terc-Butanolato de sodio 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
252550050 252551000 252550025 252555000
ACRO252550050EA 38.1 EUR
ACRO252550050 ACRO252551000 ACRO252550025 ACRO252555000
terc-Butanolato de sodio 99%, puro
terc-Butanolato de sodio
Formula: C₄H₉NaO
Pto. de fusión: 180 °C
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040575
Núm. CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤1.5 %