terc-Butanolato de sodio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
A19942.22
A19942.0E
A19942.36
A19942.22EA
60.2
EUR
A19942.22
A19942.0E
A19942.36
terc-Butanolato de sodio ≥97%
terc-Butanolato de sodio
Purity: 97%
CAS No.: 865-48-5
Molecular Formula: C4H9NaO
Formula Weight: 96.11
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3654215
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00040575
Formula:
C₄H₉NaO Densidad: 0,785 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040575 Núm. CAS: 865-48-5 EINECS: 212-741-9 UN: 3206 ADR: 4.2,II |