terc-Butanolato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18374.0100
8.18374.1000
8.18374.5000
8.18374.0100EA
45.9
EUR
8.18374.0100
8.18374.1000
8.18374.5000
terc-Butanolato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
terc-Butanolato de sodio
Formula:
C₄H₉NaO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040575 Núm. CAS: 865-48-5 EINECS: 212-741-9 UN: 3206 ADR: 4.2 (8),II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 263 °C |
Molar Mass | 96.1 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |