D(-)-Ornitina diclorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-DL-Orn-OH·HCl, 2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, DL-Ornithine monohydrochloride
347000250 347000050 347001000
ACRO347000250EA 140 EUR
ACRO347000250 ACRO347000050 ACRO347001000
D(-)-Ornitina diclorhidrato 99%
D(-)-Ornitina diclorhidrato
Formula: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168,62 g/mol
Pto. de fusión: 291 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065398
Núm. CAS: 1069-31-4
EINECS: 213-956-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %