D(-)-Ornitina diclorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
H-DL-Orn-OH·HCl, 2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, DL-Ornithine monohydrochloride
A18173.06
A18173.14
A18173.18
A18173.06EA
50.4
EUR
A18173.06
A18173.14
A18173.18
D(-)-Ornitina diclorhidrato ≥99%
D(-)-Ornitina diclorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 1069-31-4
Molecular Formula: C5H12N2O2.HCl
Formula Weight: 168.62
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4153338
Formula:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl MW: 168,62 g/mol Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065398 Núm. CAS: 1069-31-4 EINECS: 213-956-0 |