Berilio solución patrón, 10000 mg/L Be en ácido nítrico 5% (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14406.AE
14406.AD
14406.AP
14406.AEEA
164
EUR
14406.AE
14406.AD
14406.AP
Berilio solución patrón, 10000 mg/L Be en ácido nítrico 5% (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de berilio
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00134032
Certificaciones: Trazable a NIST