Berilio solución patrón, 1000 mg/L Be en ácido nítrico 5% (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13848.AD 13848.AE
13848.ADEA 58.6 EUR
13848.AD 13848.AE
Berilio solución patrón, 1000 mg/L Be en ácido nítrico 5% (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de berilio
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Certificaciones: Trazable a NIST