Bismuto solución patrón, 10000 mg/L Bi en ácido nítrico 5% (de Bi) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14388.AD
14388.AE
14388.AP
14388.ADEA
113
EUR
14388.AD
14388.AE
14388.AP
Bismuto solución patrón, 10000 mg/L Bi en ácido nítrico 5% (de Bi) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bismuto
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certificaciones: Trazable a NIST