Bismuto solución patrón, 1000 mg/L Bi en ácido nítrico 5% (de Bi) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13822.AD
13822.AE
13822.AP
13822.ADEA
59.3
EUR
13822.AD
13822.AE
13822.AP
Bismuto solución patrón, 1000 mg/L Bi en ácido nítrico 5% (de Bi) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bismuto
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Trazable a NIST
Certificaciones: Trazable a NIST