Bismuto solución patrón, 1000 mg/L Bi en ácido nítrico 5% (de Bi) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88054.AE
88054.AP
88054.AEEA
44.3
EUR
88054.AE
88054.AP
Bismuto solución patrón, 1000 mg/L Bi en ácido nítrico 5% (de Bi) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bismuto
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certificaciones: Trazable a NIST