L(+)-Ornitina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
129560250 129561000 129565000
ACRO129560250EA 44.6 EUR
ACRO129560250 ACRO129561000 ACRO129565000
L(+)-Ornitina clorhidrato 99%
L(+)-Ornitina clorhidrato
Formula: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168,62 g/mol
Pto. de fusión: 245 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064562
Núm. CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (5 % in 1 N HCl) Clear colorless
Specific optical rotation +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)