3-(Metiltio)butiraldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Methylthio)butyraldehyde
B22033.09 B22033.18
B22033.09EA 28.1 EUR
B22033.09 B22033.18
3-(Metiltio)butiraldehído 95%
3-(Metiltio)butiraldehído
Purity: 95% CAS No.: 16630-52-7 Molecular Formula: CH3SCH(CH3)CH2CHO Formula Weight: 118.20 Flash Point: 62°(144°F) Boiling Point: 63-65°/11mm MDL No.: MFCD00036622
Formula: C₅H₁₀OS
Pto. Ebullición: 63…65 °C (11 mmHg)
Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036622
Núm. CAS: 16630-52-7
EINECS: 240-678-7