Cianoformiato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
118300100 118300500
ACRO118300100EA 71 EUR
ACRO118300100 ACRO118300500
Cianoformiato de etilo 99%
Cianoformiato de etilo
Formula: C₄H₅NO₂
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001836
Núm. CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %