Cianoformiato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L15777.14 L15777.06 L15777.22
L15777.14EA 136 EUR
L15777.14 L15777.06 L15777.22
Cianoformiato de etilo ≥99%
Cianoformiato de etilo
Purity: 99% CAS No.: 623-49-4 Molecular Formula: NCCO2CH2CH3 Formula Weight: 99.09 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.3820 Boiling Point: 115-116° Beilstein Reference: 635955 UN No.: 3275 MDL No.: MFCD00001836
Formula: C₄H₅NO₂
Pto. Ebullición: 115…116 °C
Densidad: 1,003
Pto. de inflamación: 24 °C (75 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001836
Núm. CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
UN: 3275
ADR: 6.1,II