sec-Butillitio 1.3 M in cyclohexane (92% )(v/v)/hexane (mixture of isomers) (8% (v/v)), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: s-Butyllithium
187541000 187548000
187541000.EA 70.8 EUR
187541000. 187548000.
sec-Butillitio 1.3 M in cyclohexane (92% )(v/v)/hexane (mixture of isomers) (8% (v/v)), AcroSeal®
sec-Butillitio
Formula: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Densidad: 0.75 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009323
Núm. CAS: 598-30-1
EINECS: 209-927-7
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.23 to 1.46 M
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test