Metoxihidroquinona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methoxyhydroquinone
A12847.09
A12847.18
A12847.30
A12847.09EA
43.3
EUR
A12847.09
A12847.18
A12847.30
Metoxihidroquinona ≥97%
Metoxihidroquinona
Purity: 97%
CAS No.: 824-46-4
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 2045285
Formula:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol Pto. de fusión: 87…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013971 Núm. CAS: 824-46-4 EINECS: 212-530-1 |