di-Litio tetraborato trihidrato 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Lithium tetraborate trihydrate
A10358.22
A10358.36
A10358.22EA
36.9
EUR
A10358.22
A10358.36
di-Litio tetraborato trihidrato 96%
di-Litio tetraborato trihidrato
Purity: 96%
CAS No.: 37195-62-3
Molecular Formula: Li2B4O7.3H2O
Formula Weight: 223.17 (169.12anhy)
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00167253
Formula:
B₄Li₂O₇·3H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167253 Núm. CAS: 37195-62-3 EINECS: 234-514-3 Índice Merck: 14,5524 |