2-(Metiltio)etanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 72.2 EUR
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-(Metiltio)etanol 99%
2-(Metiltio)etanol
Formula: C₃H₈OS
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002908
Núm. CAS: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %