2-(Metiltio)etanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L05442.06
L05442.14
L05442.22
L05442.06EA
27.2
EUR
L05442.06
L05442.14
L05442.22
2-(Metiltio)etanol ≥99%
2-(Metiltio)etanol
Purity: 99%
CAS No.: 5271-38-5
Molecular Formula: C3H8OS
Formula Weight: 92.16
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4944
Odour: Stench
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1731081
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00002908
Formula:
C₃H₈OS Pto. Ebullición: 169…171 °C Densidad: 1,060 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002908 Núm. CAS: 5271-38-5 EINECS: 226-090-3 ADR: 9,III |