Isobutirilacetato de etilo ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
L09016.06
L09016.14
AB171496.0025
L09016.06EA
27.7
EUR
L09016.06
L09016.14
ABCRAB171496.0025
Isobutirilacetato de etilo ≥94%
Isobutirilacetato de etilo
Purity: 94%
CAS No.: 7152-15-0
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4265
Melting Point: -9°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 636726
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009198
Formula:
C₈H₁₄O₃ MW: 158.2 g/mol Pto. Ebullición: 172…174 °C Pto. de fusión: –9 °C Densidad: 0.980 Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009198 Núm. CAS: 7152-15-0 EINECS: 230-491-9 UN: 3272 ADR: 3 III |