Isobutirilacetato de metilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L16216.14 L16216.22
L16216.14EA 52.3 EUR
L16216.14 L16216.22
Isobutirilacetato de metilo ≥98%
Isobutirilacetato de metilo

Purity: 98% CAS No.: 42558-54-3 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4265 Melting Point: -75° Boiling Point: 192° Beilstein Reference: 1857823 MDL No.: MFCD00040499

Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 192 °C
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 1,010
Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040499
Núm. CAS: 42558-54-3
EINECS: 418-900-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR