6-Dodecino ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L11262.06
L11262.14
L11262.06EA
65
EUR
L11262.06
L11262.14
6-Dodecino ≥98%
6-Dodecino
Purity: 98%
CAS No.: 6975-99-1
Molecular Formula: C12H22
Formula Weight: 166.31
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 99-100°/4mm
MDL No.: MFCD00041658
Formula:
C₁₂H₂₂ Pto. Ebullición: 99…100 °C (4 mmHg) Densidad: 0,790 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041658 Núm. CAS: 6975-99-1 |