Tiazolidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 36.7 EUR
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
Tiazolidina 98%
Tiazolidina
Formula: C₃H₇NS
Pto. Ebullición: 72…75 °C (25 mmHg)
Densidad: 1,131 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005211
Núm. CAS: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN: 2924
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %