Tiazolidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26427.03
H26427.06
H26427.03EA
17
EUR
H26427.03
H26427.06
Tiazolidina ≥97%
Tiazolidina
Purity: 97%
CAS No.: 504-78-9
Molecular Formula: C3H7NS
Formula Weight: 89.16
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5545
Odour: Characteristic
Boiling Point: 165°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005211
Formula:
C₃H₇NS Pto. Ebullición: 165 °C Densidad: 1,131 Pto. de inflamación: 56 °C (133 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005211 Núm. CAS: 504-78-9 EINECS: 208-002-5 ADR: 3,III |